missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ E2F2 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
- Sequence: MESRSVAQAGVQWPDLGSLQPLPPRFKRFFCLSLQSSWDYRHAPPRPANFVFLVETGFCHVSQAGLELLTSSDPPPRPPKVLR
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AAH07609 |
| Identification génétique (Entrez) | 1870 |
| Nom | E2F transcription factor 2 |
| Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
| Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantité | 10 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gène | E2F-2 |
| Symbole de gène(s) | E2F2 |
| Espèces | Wheat Germ (in vitro) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu