Learn More
3M™ Sachet de protection pour bouchons d’oreille
Code produit 17297640 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
37 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17297640 37 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17297640 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100100263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    315.38€ / 2000 paires
    Économisez 214.62€
    40% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Bouchons d’oreille en mousse souple et hypoallergénique. Ils peuvent réduire les niveaux de bruit de 37 dB et avoir une conception conique qui s’adapte confortablement à vos oreilles.
  • Réduit les niveaux de bruit de 37 dB
  • Le modèle est compatible pour une utilisation avec le système de validation E-A-RLit™ 3M™ et est disponible sous forme de fiche mâle à deux lits
  • La conception conique s’adapte confortablement à vos oreilles
  • La mousse hypoallergénique douce assure une pression minimale dans l’oreille
  • 2000 paires par boîte
  • Disponible avec la fonction de probase pour une utilisation avec le système de validation de double oreille E-A-RLit™ 3M™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classe 1100 R
Quantité 2000 paires/boîte
Taux de réduction sonore (NRR) 37 dB
Corded Sans cordon