Learn More
Vici Valco Instruments™ Kit Easy-Flange
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 1/16 in - 1/8 in de D.E.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Formation de brides dans des tubulures en PTFE et de type PTFE sans alimentation électrique
- Convient aux tubulures dont le diamètre extérieur est compris entre 1/16 in et 1/8 in
- La qualité des brides se trouve améliorée, car les brides sont formées sans contrainte thermique.
- Le profil conique négatif de la partie formant la bride, spécialement conçu, offre une forme idéale pour obtenir des propriétés d’étanchéité maximales.
Spécification
Spécification
| Type | Kit Easy-Flange |
| Comprend | Boîte en plastique, disques de bridage avec : broche en acier inoxydable de 0,5 mm pour tubulure en PEEK, broche en polymère de 0,8 mm, broche en titane de 0,8 mm, broche en polymère de 1,3 mm, broche en titane de 1,3 mm, coupe-tubes Clean-Cut, tubulure en PTFE (1/16 in x 0,75 mm de D.I., 3 m/paquet) |
| À utiliser avec | Tubulure de 1/16 in - 1/8 in de D.E. |