Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion partielle
Code produit. 16419623 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +260°C
-10°C à +70°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Plage de températures (impériale):
s/o
Subdivision:
0,5°C
1°C
Longueur (métrique) globale:
300 mm
300mm
300 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Subdivision Longueur (métrique) globale unitSize
16419623 -20°C à +150°C s/o 1°C 300 mm 1 pièce
16401265 -10°C à +260°C s/o 1°C 350 mm 1 pièce
15711346 -10°C à +70°C s/o 0,5°C 300 mm 1 pièce
15265053 -35°C à +50°C s/o 0,5°C 300mm 1 pièce
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16419623
Brand: H-B Instrument™ B603010300
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Thermomètres à immersion partielle faciles à lire
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST™ et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Specifications
Certifications/Conformité Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (impériale) globale 12 in
Longueur (métrique) globale 300 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Température max. (métrique) 150°C
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) s/o
Plage de températures (métrique) -20°C à +150°C
Précision ±1°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm