Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC™ EASY-Spray
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Colonnes HPLC à flux capillaire robustes pour la séparation sensible des protéines, des peptides et des mAb à l’aide d’une conception autonome ou intégrée facile à utiliser.
Bénéficiez d’une LC-MS à débit nano et capillaire robuste avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. La conception intégrée colonne/émetteur élimine le volume mort et intègre un contrôle de température pour un maximum de fiabilité et de performances. Rigoureusement testées pour garantir une qualité maximale, ces colonnes fournissent un maximum de simplicité et de facilité d’utilisation. Les colonnes HPLC à flux capillaire fournissent une séparation sensible des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb). Elles offrent plus que jamais aux chercheurs en protéomique : plus de débit, plus de sensibilité, plus de puissance de séparation et une meilleure facilité d’utilisation.
La conception EASY-Spray unique offre des performances et une facilité d’utilisation sans compromis dans les applications de protéomique LC-MS nano et capillaires. Les caractéristiques sont les suivantes :
- Émetteur en verre positionné avec précision
- Raccord à conception de précision intégré
- Contrôle de la température intégré
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique, EASY-Spray |
| Diamètre (métrique) | 75 μm |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Pression max. | 14500 psi (1000 bars) |
| Granulométrie | 2 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 450 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Afficher plus |