Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges EasyCurve™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Matériau:
Polyester, Mousse d’uréthane hydrophile
Tissu microfibre en maille de polyester, mousse d’uréthane hydrophile, Mousse d’uréthane hydrophile
Type de produit:
Tête d’essoreuse
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
24 pièces
40 pièces
48 pièces
Description
Le système de nettoyage EasyCurve™ offre la commodité d’un balai auto-essorant sans la douleur qu’engendrerait un manque d’ergonomie. Le système compact (balai, seau et chariot) est conçu pour toutes les surfaces de salle blanche et nécessite un espace de stockage minimal. Les têtes de balai-serpillère sont fixées sur un cadre en acier inox courbe pour offrir des performances, une flexibilité et une portée supérieures. La conception de la tête incurvée offre une véritable action de nettoyage de surface par levage et traction, garantissant la distribution uniforme des désinfectants et des solutions nettoyantes. Tous les composants sont vendus séparément.
- Têtes de balai-serpillère plates laminées sur du tissu
- Mousse de PUR hydrophile anti-gouttes ; compatible avec la plupart des solvants courants
- La couche externe en tissu polyester durable réduit la formation de particules et assure une distribution uniforme des désinfectants et des solutions nettoyantes
- Tête de balai-serpillère anti-gouttes adaptée aux plafonds, aux murs et aux sols
- Stériles ou non stériles
- Disponibles avec un bord soudé pour une résistance accrue et éliminent les risques de contamination des fibres et particules due à la mousse exposée
- La face en microfibre striée permet aux utilisateurs d’effectuer un nettoyage aisé pour une meilleure élimination des particules et de la contamination.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tête d’essoreuse |
| Code couleur | Blanc |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Dimensions | 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 in) |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité | 4/sachet, 12 sachets/boîte. |
| À utiliser avec (équipement) | Système de serpillère EasyCurve |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une utilisation dans des usines de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de compoundage pharmaceutique ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires |
| Color-coded | Non |
| Afficher plus |