Learn More
Thermo Scientific™ Kits de préparation d’échantillons EasyPep™ MS
Description
Les kits de préparation d’échantillons EasyPep Mini MS permettent un traitement efficace et reproductible des cellules et tissus de mammifères en culture pour l’analyse MS protéomique. Le kit contient des tampons préformulés, un mélange enzymatique de qualité MS, des colonnes de nettoyage de peptides et un protocole optimisé pour générer des échantillons de peptides compatibles MS en moins de trois heures. Les kits sont optimisés pour traiter des échantillons de protéines de 10 à 100 μg avec un rendement élevé de peptides prêts pour l’analyse MS.
• Optimisé : protocole et réactifs simplifiés qui minimisent le nombre d’étapes et le temps nécessaires pour traiter les échantillons
• Flexible : les réactifs et le protocole ont été vérifiés à l’aide de cellules, de plasma et d’échantillons de tissus pour 10 à 100 µg d’échantillons
• Gain de temps : réduction du temps de traitement des échantillons de plus d’un jour à moins de trois heures
• Compatible : la préparation finale est prête pour l’analyse MS directe et d’autres applications en aval, y compris le marquage TMT
La préparation d’échantillons de peptides pour l’analyse MS est complexe, avec de nombreuses étapes et différents protocoles, ce qui engendre une variabilité des échantillons en termes de qualité et de quantité. Ce kit a été conçu pour améliorer la reproductibilité tout en économisant du temps de manipulation et de traitement. Le nombre d’étapes et le temps de traitement ont été réduits grâce à l’ajout de la nucléase universelle pour réduire la viscosité à partir des acides nucléiques (remplacement de la sonication), une solution rapide, dans un seul récipient, de réduction/alkylation pour la modification de la cystéine (carbamidométhylation, + 57,02) et à un mélange de protéase trypsine/Lys-C pour une digestion plus complète. En outre, le kit comprend des colonnes et des tampons de nettoyage Peptide pour préparer des échantillons de peptides sans détergent pour l’analyse MS. Les réactifs et le protocole optimisés produisent des peptides de haute qualité qui sont compatibles avec le marquage TMT et d’autres applications en aval, ou sont prêts pour l’analyse MS.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de préparation d’échantillons MS |
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Kit de préparation des échantillons |
| Gamme de produits | EasyPep |
| Contenu et stockage |
|
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Conditions d’expédition | Glace |
| Matériau de départ | Échantillons de protéines |
| Type de produit final | peptides |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Afficher plus |