Learn More
Contec™ Balai-serpillère EasySat
BIOPHARMA
Code produit. 15751778 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions:
55 x 46 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15751778
Marque: Contec™ BLMOPE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour les salles blanches avec un réservoir de solution de 52 onces intégré, qui permet de se passer complètement des seaux et des essoreuses. Le balai-serpillère Contec™ EasySat est une solution efficace et rapide à vos problèmes de nettoyage.
  • Matériau en mousse de polyester hydrophile / d’ester à bords coupés au laser, puis soudés
  • Le réservoir translucide permet à l’utilisateur de voir la solution.
  • Entièrement autoclavable pour les zones critiques
  • Simplicité d’utilisation
  • Compatible avec une vaste gamme de solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 55 x 46 cm
Type de produit Balai-serpillère sans seau
Stérilité Non stériles