Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD56 Positive Selection Kit II
Click to view available options
Quantité:
1 x 109 cellules
Conditionnement:
1 kit
Description
- The EasySep™ Human CD56 Positive Selection Kit II is designed to isolate CD56+ cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells and human skeletal muscle (myoblasts and fibroblasts) cultures by positive selection
- Desired cells are targeted with antibody complexes recognizing CD56 and dextran-coated magnetic particles
- The cocktail also contains an antibody to human Fc receptor to minimize nonspecific binding
- Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Cells of interest remain in the tube while unwanted cells are poured off
- The CD56 antigen is expressed on NK cells, NKT cells and human myoblasts
- This product replaces the EasySep™ Human CD56 Positive Selection Kit (Catalog #18055) for even faster cell isolations
Spécification
Spécification
| Type de cellule | NK Cells |
| À utiliser avec (application) | Cell Isolation |
| Quantité | 1 x 109 cellules |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.