Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit
Click to view available options
Quantité:
1 x 109 cellules
Conditionnement:
1 kit
Description
- The EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD8+ T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
- This product can be used in place of the EasySep™ Human CD8+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19053) for even faster cell isolations
Spécification
Spécification
| Type de cellule | T Cells, T Cells, CD8+ |
| À utiliser avec (application) | Cell Isolation |
| Quantité | 1 x 109 cellules |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.