Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Cord Blood CD34 Positive Selection Kit III
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml de sang de cordon ombilical
Description
- Isolate highly purified CD34+ cells from fresh whole umbilical cord blood (CB) using a two-step procedure
- Hematopoietic progenitor cells are pre-enriched using the RosetteSep™ Human Progenitor Cell Basic Pre-Enrichment Cocktail (15226C), with antibodies to remove cells expressing T, B and myeloid cell surface markers
- CD34+ cells are then selected using the EasySep™ Human CD34 Positive Selection Cocktail (18096C)
- f isolating CD34+ cells from whole CB in which platelet contamination is expected the EasySep™ Human Cord Blood CD34 Positive Selection Kit II (Catalog #17896) is recommended
- If isolating CD34+ cells from fresh blood or buffy coat, the Complete Kit for Human Whole Blood CD34+ Cells (Catalog #15086) is recommended
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| À utiliser avec (application) | Cell Isolation |
| Quantité | 1 000 ml de sang de cordon ombilical |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.