Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit
Click to view available options
Quantité:
1 x 109 cellules
Conditionnement:
1 pièce
Description
- The EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit is designed to isolate gamma/delta T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-gamma/delta T cells and dextran-coated magnetic particles
- The labeled cells are separated using the EasySep™ magnet without the use of columns
- The desired cells are poured off into a new tube
Spécification
Spécification
| Type de cellule | T Cells, T Cells, Other Subsets |
| À utiliser avec (application) | Cell Isolation |
| Quantité | 1 x 109 cellules |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.