Learn More
Greiner Bio-One Tamis cellulaire EASYstrainer, petit, pour tubes de 1,5 à 15 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7221209
Click to view available options
Dimensions de la maille:
20 μm
40 μM
Couleur:
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 17833162
Marque: Greiner Bio-One 542120
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une filtration rapide et sûre des suspensions cellulaires et des isolats de cellules primaires
  • Small diameter
  • Single packed
  • For tubes from 1.5 to 15 mL volume
  • Handle and mantle surface for improved aseptic handling
  • Venting slot for fast filtration, prevents liquid overspill
  • Stackable for sequential filtration in one step
  • Invertible upper part for recovery of retained cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Type de produit Tamis cellulaire
Stérilité Stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes, 1.5 to 15 mL
Dimensions de la maille 20 μm