Learn More
Réactif d’Eaton, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10611473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 10611473
Marque: Thermo Scientific Acros 369805000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39394-84-8 | O10P4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eaton's reagent
Couleur Sans désignation
CAS 39394-84-8, 75-75-2, 1314-56-3
Point d’ébullition 122.0°C (1.0 mmHg)
Formule moléculaire O10P4
Numéro MDL MFCD00070545
Concentration 6.7 to 8.2 %
Fieser 05,535; 07,291; 08,400; 11,428
Densité 1.5000g/mL
Synonyme Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid
Poids de la formule 283.89
Pourcentage de pureté 6.7 to 8.2%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4360
Gravité spécifique 1.5
Quantité 500 ml
Point d’éclair >110°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Eaton's reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.