Learn More
Ebro Electronic™ ENREGISTREUR T/P 2 CANAUX AXIALE
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0 °C à 150 °C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Enregistreur 0/+150°C, 4 bar
• Mémoire 27000 valeurs
• Etanche IP68
• Livré avec certificat de calibration
• Contrôle de la chaîne du froid
• Contrôle d'étuve, enceinte climatique, lyophilisateurs, autoclaves..
• Corps inox et peek haute résistance pour environnement difficile
• Capteur de pression piezo resistif et sonde de température externe PT1000
• Programmation de l'enregistreur sur date et heure ou intervalle de mesure et heure de départ ou mémoire tourante
• Livré avec certificat de calibration usine
• Différents modèles disponibles sur demandes, avec sondes externes pour mesures à coeur
• Enregistreur 0/+150°C, 4 bar
• Accessoires obligatoires interface de lecture et logiciel Winlog Pro.
• Mémoire 27000 valeurs
• Etanche IP68
• Livré avec certificat de calibration
• Contrôle de la chaîne du froid
• Contrôle d'étuve, enceinte climatique, lyophilisateurs, autoclaves..
• Corps inox et peek haute résistance pour environnement difficile
• Capteur de pression piezo resistif et sonde de température externe PT1000
• Programmation de l'enregistreur sur date et heure ou intervalle de mesure et heure de départ ou mémoire tourante
• Livré avec certificat de calibration usine
• Différents modèles disponibles sur demandes, avec sondes externes pour mesures à coeur
• Enregistreur 0/+150°C, 4 bar
• Accessoires obligatoires interface de lecture et logiciel Winlog Pro.
Spécification
Spécification
| Type | EBI 100-TP230 Temperature/Pressure Logger |
| Mémoire des données | 2 x 9000 Readings |
| Type de batterie | Lithium |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage |
| Indice IP | IP68 |
| Modèle | EBI 100-TP230 |
| Types de capteur | Pt 1000 |
| À utiliser avec (application) | Monitoring and validation of processes in steam sterilizers, hot air sterilizers, incubators, refrigerators, climate cabinets |
| Précision (température) | ±0.3°C |
| Résolution de la température | 0,1°C |
| Afficher plus |