Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 20
Click to view available options
Types d’alarme:
Segment à LCD clignotant
Voyant LED
Canaux:
1
2
Mémoire des données:
40 000 lectures
Indice IP:
IP 52
IP 67
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les enregistreurs de données EBI 20 sont très robustes et sont utilisés partout dans le monde dans le transport et pour la surveillance des entrepôts.
Spécification
Spécification
| Type | Datalogger |
| Type d’affichage | LED |
| Mémoire des données | 40 000 lectures |
| Étalonnage | Calibrated |
| Types d’alarme | Voyant LED |
| Software Type | Logiciel universel |
| Type de batterie | Lithium |
| Autonomie de la batterie | 24 mois |
| Canaux | 1 |
| Interface | USB |
| Afficher plus |