Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs PDF EBI 310
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +75°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Data logger for temperature monitoring during transportation and warehousing, but also for a lot of other applications, especially with the lot of additional probes.
Enregistreur de données pour la surveillance de la température pendant le transport et l'entreposage, mais aussi pour de nombreuses autres applications, notamment avec le lot de sondes supplémentaires.
Spécification
Spécification
| Type | Enregistreur de données, température EBI 310 USB |
| Type d’affichage | LCD |
| Mémoire des données | 120 000 lectures |
| Étalonnage | Calibrated |
| Types d’alarme | Flashing LCD Segment |
| Autonomie de la batterie | Durée de vie jusqu’à 2 ans |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage en usine |
| Indice IP | IP 65 |
| Modèle | EBI 310 |
| Types de capteur | PT 1000 |
| Afficher plus |