Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 40
GREENER_CHOICE
Code produit. 11733559
Click to view available options
Canaux:
6
12
Indice IP:
IP 30
IP 40
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11733559
Marque: Ebro Electronic™ 13406400A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Enregistreur de données multicanaux
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Enregistreur de données multicanaux pour mesurer la température avec des sondes à thermocouple de type K ou T. Enregistreur de données de température avec certificat d'étalonnage en usine à 2 points.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Enregistreur de données, température multicanaux EBI 40 TC-01
Type d’affichage TFT
Mémoire des données 240 000 lectures
Étalonnage Calibrated
Types d’alarme None
Autonomie de la batterie À vie
Canaux 6
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage
Indice IP IP 30
Modèle EBI 40 TC-01
Types de capteur Thermocouple de type K / SMP
À utiliser avec (application) Stations de cuisson, fours de cuisson, fours d’alimentation, développement de produits, surveillance des procédés
Précision (température) ± 0,5°C
Résolution de la température 0,1°C
Plage de températures (métrique) -200°C à +1200°C
Dimensions (L x l x H) 140 x 118 x 35 mm
Longueur (métrique) 140 mm
Poids (métrique) 400 g
Alimentation électrique USB ou pile