Learn More
Invitrogen™ Kits de détection de l’apoptose par l’Annexine V eBioscience™
Description
Includes
- Numéro de catalogue 88-8008-72 :
- tampon de liaison 10X
- Annexine V PerCP-eFluor™ 710 : 5 μl/test, 50 tests, conserver à l’abri de la lumière.
- Nº de catalogue 88-8008-74 :
- tampon de liaison 10X
- Annexine V PerCP-eFluor™ 710 : 5 μl/test, 200 tests, conserver à l’abri de la lumière.
Distinguez facilement les cellules soumises à une apoptose précoce et tardive grâce aux kits de détection d’apoptose eBioscience et Annexine V pour l’analyse de cytométrie en flux. Ces kits utilisent l’annexine V conjuguée au colorant de viabilité pour étiqueter la phosphatidylsérine (PS), un marqueur précoce de l’apoptose, sur la membrane extracellulaire. En fin d’apoptose, la membrane cellulaire ayant perdu son intégrité, l’annexine V et le colorant de viabilité traversent et se lient à la PS à l’intérieur de la membrane plasmique.
Dans l’apoptose précoce, la membrane plasmique exclut les colorants de viabilité tels que l’iodure de propidium (IP), la 7-AAD ou les colorants de viabilité fixables tels que eFluor 450. Ces cellules se colorent avec l’annexine V mais pas avec un colorant de viabilité, ce qui distingue les cellules au début de l’apoptose. Cependant, en fin d’apoptose, la membrane cellulaire perd son intégrité, permettant ainsi à l’annexine V d’accéder également à la PS à l’intérieur de la cellule. Un colorant de viabilité peut être utilisé pour résoudre ces cellules apoptotiques et nécrotiques en phase tardive (positives à l’annexine V, au colorant de viabilité) à partir des cellules apoptotiques en phase précoce (positives à l’annexine V, négatives au colorant de viabilité).
Les colorants de viabilité actuels disponibles avec les kits de détection d’apoptose eBioscience Annexine V comprennent FITC, eFluor 450, allophycocyanine (APC), phycoérythrine (PE), PE-cyanine7, et biotine.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de détection de l’apoptose par annexine V PerCP eFluor 710 eBioscience |
| Quantité | 50 dosages |
| Contenus des kits | • Tampon de liaison d’annexine V (10X), 1 flacon (30 ml) • Annexine V PerCP-eFluor 710, 1 flacon (0,25 ml) Remarque : L’utilisation du colorant de viabilité fixable eFluor 450 n’est pas recommandée avec les kits de détection de l’apoptose par annexine V. |
| Type de produit | Kit de détection d’apoptose |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C. Évitez les variations de température. |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Conjugué | PCP-eFluor 710 |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |