Learn More
Fisherbrand™ Cuve de traitement couleur ébène
Protège l’ADN des dommages. Les cuves de traitement couleur ébène de Fisherbrand™ sont fabriquées avec un acrylique assombri pour réduire l’exposition à la lumière qui peut être dangereuse pour l’ADN.
87.05€ - 302.00€
Spécification
Couleur | Ébène |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Cuve de dosage Comet |
Matériau | Acrylique |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15589901
|
Fisherbrand™
|
1 de chaque |
87.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15599901
|
Fisherbrand™
|
4 |
302.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en acrylique ébène
- Minimise l’exposition à la lumière et réduit les dommages de fond de l’ADN
Spécification
Ébène | |
Cuve de dosage Comet | |
Acrylique |