Learn More
Ebrotidine, MedChemExpress
Code produit. p-200097326
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16486608
Marque: Medchem Express HY15538
MedChemExpress Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.
Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ebrotidine
CAS 100981-43-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H17BrN6O2S3
Quantité 10 mg
Synonyme FI3542
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (209.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Br)C=C1)(/N=C/NCCSCC2=CSC(NC(N)=N)=N2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 477.42
Poids de la formule 477.42
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.