Learn More
IBA Lifesciences™ EBV LMP2 Peptide CLGGLLTMV (HLA-A*0201)
Code produit. 15342166 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15342166 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15342166 Fournisseur IBA Lifesciences™ Code fournisseur 67079901
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
EBV LMP2 peptide CLGGLLTMV (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from human Epstein-Barr virus (EBV) latent membrane protein 2 (LMP2) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Spécification
Pureté >85%
Niveau d’endotoxines Endotoxin-free
À utiliser avec (application) T Cell Stimulation
Lyophilisé Yes
Quantité 1 mg