Learn More
Elma™ Nettoyant EC 35
Code produit. 10018191
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 10018191
Marque: Elma™ 5814100000
Ce nettoyant très efficace avec oxygène actif élimine facilement les contaminants organiques, les dépôts et les résidus alimentaires dans un bain à ultrasons.
  • Convient aux prothèses dentaires en métal, céramique et plastique.
  • Ce nettoyant très efficace avec oxygène actif élimine facilement les contaminants organiques, les dépôts et les résidus alimentaires dans un bain à ultrasons
Spécification
Type de produit Nettoyant EC 35
Forme Liquide
pH 4 à 5
Aspect Bleu
Point d’ébullition 100°C
Certifications/Conformité CE
Type de conteneur Flacon
Contenu et stockage Au-dessus de 5°C jusqu’à 35°C
À utiliser avec (application) Pour des prothèses dentaires propres
Volume (métrique) 1 L
Identifiant produit
  • Cleaning solution ELMA-CLEAN 35, for dental, 1L .
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid, propan-2-ol, peracetic acid