Learn More
Elma™ Nettoyant EC 60
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
25 L
Conditionnement:
1L
25L
Description
- Convient au nettoyage minutieux d’agents acides sur les instruments médicaux, les prothèses implantables, les pièces en acier inox, métal, céramique, verre et plastique.
- Convient également à l’élimination des ciments solubles dans l’acide et aux équipements de laboratoire.
- Ne convient pas aux métaux légers.
- Élimine les oxydes métalliques et les dépôts minéraux comme la chaux, les taches et autres dépôts, les huiles minérales et les graisses.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant EC 60 |
| Forme | Liquide |
| pH | 0 à 3 |
| Aspect | Jaune |
| Point d’ébullition | > 100°C |
| Certifications/Conformité | Annexe VII A, CE 648/2004 |
| Composition | Surfactants non ioniques < 5 %, acide phosphorique > 30 % |
| Concentration | Bain à ultrasons 1 à 10 % à 40 à 70°C, dans un bain à immersion >3 % |
| Contenu et stockage | Au-dessus de -5°C |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage des instruments médicaux et dentaires |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- elma clean 60
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid, isotridecanol, ethoxylated