Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique EC
Code produit. 10556141 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Phase stationnaire:
α-cyclodextrine perméthylée
β-cyclodextrine
β-cyclodextrine perméthylée
γ-cyclodextrine perméthylée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10556141
Marque: Macherey-Nagel™ 720124.40
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Sélectivité stérique
Spécification
Chimie pour les colonnes Base de silice
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec Pour la séparation énantiomères HPLC
Longueur (métrique) 200 mm
Compatibilité de phase mobile CH3OH - 0,1 % TEAA pH 4 (55:45)
Granulométrie 5 μm
Porosité 100 Å
Type d’USP L45
Phase stationnaire β-cyclodextrine
Matériau de remplissage Silice
Type de colonne Sélectivité stérique
Phase Sélectivité stérique
Type Colonne EC analytique