Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC en phase inverse C18 EC Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spezifikation
Spezifikation
| Format de colonne | Colonne standard |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 50 Å |
| Quantité | 1/boîte |
| Surface spécifique | 420 m²/g |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur