Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC en phase inverse C18 EC Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Code produit. 10114891 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10114891
Marque: Macherey-Nagel™ 720098.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Format de colonne : Colonne standard ; Taux de carbone : 14,5 % ; Taille de pores : 50 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spezifikation
Format de colonne Colonne standard
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 50 Å
Quantité 1/boîte
Surface spécifique 420 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 14,5%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Silice
Type Colonne HPLC EC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt