Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septa en silicone EC Science
Code produit. 15248623
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
9,5 mm
11 mm
11,5 mm
12,5 mm
Conditionnement:
24 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 15248623
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 041906
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une longue durée de vie et une faible adhérence de l’orifice d’injection.
  • Combine une longue durée de vie, un faible ressuage et une faible adhérence du port d’injection
  • Joint fiable contre la pression du gaz vecteur dans l’entrée
  • Pas de ressuage ni de contamination dans le système GC
  • Température de fonctionnement maximale de 350°C (300°C pour 17 mm)
Spécification
Type EC
Diamètre (métrique) interne 12,5 mm
Quantité 24/boîte