Learn More
Terumo™ Seringue Luer-Slip excentré
Code produit. 17142724
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
20 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 17142724
Marque: Terumo™ 8MDSS10SE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquée avec du PP pour offrir une résistance thermique et chimique supérieure. Les seringues Luer-Slip excentrique Terumo™ se caractérisent par leur conception biseautée unique pour faciliter la pénétration de la peau et minimiser le traumatisme.
  • Corps et piston en polypropylène transparent ; bague à double contact
  • La butée intégrée du piston empêche le retrait accidentel
  • Stérile, sans latex
  • Graduations en gras visibles et précises
  • Conforme à la norme ISO 7886 (DIS 7886)
  • Conditionnés individuellement dans des boîtes à ouverture facile inviolables
  • Livrées sans aiguilles
  • Conviennent aux gaz ou aux liquides
  • Luer-Slip excentrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7886 (DIS 7886)
Matériau Polypropylene
À utiliser avec (application) Réservé à la recherche, pour les gaz ou les liquides
Jetable Oui
Graduations 0,2 ml
Volume (métrique) 10 ml
Type de connexion Luer-Slip excentrique
Graduated Oui