Description
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Specifications
Specifications
| Antigène | IgG |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Cyanine3 |
| Espèces hôtes | Goat |
| Quantité | 150 μg |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Forme | Purified |
| Isotype | IgG |