Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Code produit 11545075 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 μg
600 μg
Conditionnement:
150µg
600µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11545075 150 μg 150µg
11555075 600 μg 600µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11545075 Fournisseur Life Science products Cytiva Code fournisseur PA45011
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG
Classification Monoclonal
Conjugué Cyanine5
Espèces hôtes Goat
Quantité 150 μg
Primaire ou secondaire Secondary
Forme Purified
Isotype IgG