Learn More
Labcon Cônes de pipette gradués Eclipse™ 10 μL avec pointe UltraFine™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7194017
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Minirecharge
Portoir
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
1152 pièces
1248 pièces
576 pièces
Code produit. 16653902
Marque: Labcon 10382500009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
  • Pointe de pipette
  • Gradués à 2 μl et 10 μl
  • Avec pointe UltraFine™
  • Conviennent aux pipeteurs de 10 μl les plus appréciées
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,23 in
Longueur (métrique) 31,4 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Minirecharge
Type de pointe Ultrafine
Conditionnement 576 cônes / mini-recharge Eclipse™ à faible gaspillage ; mini-recharge / 10 recharges / boîte
Quantité 576 cônes / mini-recharge Eclipse™ à faible gaspillage
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 2, 10 µl