Learn More
Labcon™ Pointes de pipette bleues Eclipse™ FlexTop™ de 1 000 μl
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7194069
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack empilé
Rack, 96
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
576 pièces
Code produit. 16633912
Marque: Labcon™ 10418000009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces pointes conviennent aux pipeteurs de 1 000 μl les plus courants.
  • Pointe UltraFine™
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Bleu
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,98 in
Longueur (métrique) 75,9 mm
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Emballé
Type de pointe Ultrafine
Quantité 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène