Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ de 1200 μl pour pipettes LTS Rainin™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7194046
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
576 pièces
Code produit. 16673862
Marque: Labcon 10192600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Pointe de pipette
  • Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 μl Rainin™
  • Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 1200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,50 in
Longueur (métrique) 88,9 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Quantité 960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène