Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
Code produit. 17557836
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
1000 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack, 96
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Code produit. 17557836
Marque: Labcon™ 10719650069
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette non à pointes non biseautées sont fournis dans des sachets refermables ou sur des portoirs.
  • Convient aux pipettes standard de 200 μl
  • S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Pointe non biseautée
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack Violet
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Micropipetage
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Format Rack, 96
Quantité 1 000 cônes/sachet, 10 sachets/boîte
Jetable Usage unique
Graduée Oui
Matériau Résine en polypropylène