Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
1000 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack, 96
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Description
- Convient aux pipettes standard de 200 μl
- S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Pointe non biseautée
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | Violet |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 49,7 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines |
| Afficher plus |