Learn More
Labcon™ Cônes de pipette gradués Eclipse™ de 200 μl
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7194040
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Jaune
Naturel
Transparent
Format:
Emballé
Rack
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Quantité:
192 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 10 portoirs/boîte
192 cônes/portoir, 5 portoirs/recharge de piles de portoirs, 10 piles/boîte
192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
1 pointe/sachet, 200 sachets/boîtes 10 boîtes/carton
30 000 cônes/sachet, 1 sachet/boîte.
480 cônes/mini recharge, 10 recharges/boîte
960/Carton
960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
96 cônes/portoir, 5 portoirs/pile, 2 piles/boîte, 10 boîtes/paquet
96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 10 boîtes/carton
Conditionnement:
1000 pièces
1536 pièces
200 pièces
30000 pièces
480 pièces
960 pièces
Code produit. 16673952
Marque: Labcon™ 10932600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces cônes de pipette conviennent aux pipeteurs de 200 μl les plus courants.
  • Pointe en biseau
  • Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 49,7 mm
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Biseauté
Conditionnement 960 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage /10 recharges/boîte
Quantité 960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 10, 20, 50, 100, 200 μl