Learn More
Labcon Cônes de pipette jaunes sans pointe en biseau Eclipse™ 200 μL
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Portoir
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Pointe non biseautée
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,95 in |
| Longueur (métrique) | 49,7 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Afficher plus |