Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 250 μl pour pipettes LTS Rainin™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7194053
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Minirecharge
Portoir, 192
Rack empilé
Rack, 96
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Code produit. 16623862
Marque: Labcon™ 10182600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
  • S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,01 in
Longueur (métrique) 51,3 mm
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe Ultrafine
Quantité 960 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Oui
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène
Graduations 10, 50, 100, 200 μl