Learn More
Labcon Cônes de pipette à longueur étendue Eclipse™ FlexTop™ de 1250 μl avec pointes UltraFine™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7194014
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballage individuel
Emballé
Portoir
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
480 pièces
576 pièces
Code produit. 16683912
Marque: Labcon 10452600009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
  • Pointe de pipette
  • Longueur étendue Eclipse™ FlexTop™
  • Conviennent aux pipettes de 1000 μl et 1250 μl appréciées
  • Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 1250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,50 in
Longueur (métrique) 88,9 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Recharge
Type de pointe UltraFine, Flextop, Flextop
Conditionnement 480 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage /10 recharges/boîte
Quantité 480 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène