Learn More
Labcon Cônes de pipette allongés Eclipse™ FlexTop™ de 300 μl avec pointes UltraFine™
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Portoir
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
576 pièces
Description
- Pointe de pipette
- Extra longs Eclipse™ FlexTop™
- Conviennent aux pipeteurs de 300 μl les plus appréciées
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 300 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,79 in |
| Longueur (métrique) | 71,1 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction