Learn More
Labcon Cônes de pipette allongés Eclipse™ FlexTop™ de 300 μl avec pointes UltraFine™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16623852
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Portoir
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
576 pièces
Code produit. 16623852
Marque: Labcon 10149600069
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Pointe de pipette
  • Extra longs Eclipse™ FlexTop™
  • Conviennent aux pipeteurs de 300 μl les plus appréciées
  • Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 300 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,79 in
Longueur (métrique) 71,1 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Format Portoir
Type de pointe Pointe UltraFine, FlexTop, extra long, Flextop, Extended Length
Conditionnement 96 cônes / rack, 6 racks/sachet, 8 sachets / boîte
Quantité 96 cônes/rack
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non
Gamme de produits Eclipse
Matériau Résine en polypropylène