Learn More
BD Aiguille d’injection hypodermique Eclipse™ avec technologie SmartSlip™
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 18
23 G
Conditionnement:
100 pièces
Description
- La technologie SmartSlip unique permet d’assurer une connexion sécurisée aux seringues Luer-Slip
- L’orientation du biseau vers le couvercle de sécurité est compatible avec des injections à angle faible
- Une technologie pour l’injection cutanée et le prélèvement sanguin
- Nécessite une modification minimale de la technique d’injection
- L’embase est dotée d’un clip en plastique pour encourager l’utilisateur à fixer l’aiguille de manière plus sûre sur la seringue Luer-Slip
- Le tampon de doigts large et texturé offre une zone d’activation sécurisée pour le pouce ou l’index
- Couvercle de sécurité intégré et paroi latérale étendue pour une protection améliorée
- L’aiguille reste verrouillée à l’intérieur du couvercle de l’aiguille activé
- S’active d’un simple contact avec le doigt : aucune surface dure n’est requise pour l’activation
- Embase à code couleur pour une identification facile de la taille des aiguilles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive européenne |
| Couleur | Rose |
| Calibre d’aiguille | Calibre 18 |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 1,2 mm |
| À utiliser avec (application) | Injections hypodermiques |
| Comprend | Couvercle de sécurité |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues Luer-Slip |
| Type de connexion | Luer |