Learn More
Labcon Cônes de pipette gradués Eclipse™ Macro de 5 ml pour pipettes
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
250 pièces
294 pièces
Description
- Pointe de pipette
- 1 à 5 ml
- Exempte d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriquée aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 5 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 4,84 in |
| Longueur (métrique) | 123,1 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Afficher plus |