Learn More
Bellingham Stanley™ Réfractomètre antigel portatif optique de qualité professionnelle Eclipse
GREENER_CHOICE
Product Code. 12333529
Click to view available options
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12333529
Brand: Bellingham Stanley™ 4544
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Type Réfractomètre portatif optique de qualité professionnelle Eclipse
Scale Range Protection antigel de 0 °C à -40 °C, 1,1 à 1,35 de densité relative des acides de batterie
À utiliser avec (application) Détermination immédiate de l’indice de réfraction (RI) des liquides ou de la concentration des solutions
Indice IP IP65