Learn More
Bellingham Stanley™ Réfractomètre pour vin Eclipse
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réfractomètres portatifs fabriqués selon les spécifications les plus élevées et exclusivement avec les meilleurs matériaux et composants optiques. Scellés pour empêcher l’infiltration d’eau, ils peuvent être utilisés dans les environnements les plus difficiles, y compris les installations de stockage à froid et les salles de production humides. Le grand corps du boîtier et la poignée en caoutchouc rendent l’instrument facile à manipuler. Un certain nombre d’échelles spéciales sont disponibles pour une utilisation générale, et des modèles spéciaux sont disponibles tels que les versions à faible volume, qui facilitent la mesure d’échantillons de moins d’1 μl, utilisés par les botanistes et les zoologues pour les mesures du nectar.
Idéal pour les applications générales ou d’usine
Idéal pour les applications générales ou d’usine
- Construction de très grande qualité
- Construction étanche entièrement métallique, selon IP65
- Poignée en caoutchouc pour une manipulation facile
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre pour vin Eclipse |
| Scale Range | 10 à 135 Brix |
| Quantité | 1 de chaque |