Learn More
BTX™ ECM™ 630 High Throughput Electroporation System, 96-well with HT-200
Code produit. 16893760
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16893760
Marque: BTX™ 450658
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
ECM™ 630 High Throughput Electroporation System, 96-well with HT-200 is ideal for efficient transformation of bacteria, yeast and other microorganisms.
  • Wide and accurate voltage, capacitance, and internal resistance settings
  • Preset protocols for common bacteria, yeast, and microorganism types
  • Unlimited ability to add and modify user defined protocols
  • Data logs of delivered pulses and sample resistance for QC and troubleshooting
  • Simple to use large 7 inch touchscreen interface
  • Multiple Exponential Decay pulsing capabilities
  • Connection Type: Positive and Negative 4 mm Banana Cables
  • Includes: ECM™ 630 Generator, Cuvette Safety Dome, Cuvettes (10 Ea. of 1 mm, 2 mm, 4 mm), Cuvette Rack 660, 2 x 96-well Plates (2 mm gap), Plate Seals, HT-200 Automatic Plate Handler and Plate Adaptor
  • IQ/OQ available on request, qualification performed in cuvettes
Spécification
À utiliser avec (application) Transformation des bactéries, levures, micro-organismes ; transfection de certains types de cellules de mammifères
À utiliser avec (équipement) Coupole de sécurité de la cuve, support de sécurité de la cuve, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit HT-100, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit automatique HT-200
Fréquence 50/60 Hz
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Électroporateur
Tension 5 to 3000 V
Plage de tension (mode HV) 505 to 3000 V (in 5 V steps)
Plage de tension (mode LV) 5 to 500 V (in 1 V steps)
Affichage Color Touchscreen
Certifications/Conformité CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), CB Scheme, EU RoHS, WEEE
Profondeur (impériale) 8.5 in.
Profondeur (métrique) 21.5 cm
Hauteur (impériale) 12.75 in.
Type de champ Positive and Negative
Hauteur (métrique) 32.4 cm
Comprend Generator, Cuvette Safety Dome, Cuvettes, Cuvette Rack, 96-well Plates, Plate Seals, HT-200 Automatic Plate Handler, Plate Adaptor
Température de fonctionnement (impériale) 40°F à 104°F
Plage de nombre d’impulsions 1 to 2 Pulses/Sample
Plage de durée de l’impulsion Exponential Decay Wave Time constant 0.5 ms to 133.875 ms
Température de fonctionnement (métrique) 4°C à 40°C
Humidité relative 80% max. when operating at 25°C
Puissance 35 W (idle), 350 W (pulsing)
Poids (impériale) 16 lb.
Poids (métrique) 7.3 kg
Largeur (impériale) 11.3 in.
Largeur (métrique) 28.6 cm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA
Stérilité Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Capacitance (LV Mode) 25 to 3275 μF (in 25 μF steps)
Type de connexion Câbles banane
Charging Time <7 sec. (LV), <4 sec. (HV)
Interface Touch Screen Display, Footswitch, Remote
Pulse Form Exponential Decay Wave
Compatibilité à haut débit Yes