Learn More
BTX™ Système d’électroporation ECM™ 830 complet, pour cuves avec surveillance
Code produit. 15818461
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15818461
Marque: BTX™ 450667
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’électroporateur à ondes carrées BTX ECM™ 830 est idéal pour la transfection de cellules et de tissus de mammifères.
Caractéristiques :
  • Large éventail de paramètres de tension, de longueur d’impulsion et d’écart d’impulsion précis
  • Protocoles prédéfinis pour les types courants de cellules et de tissus de mammifères
  • Possibilité illimitée d’ajouter et de modifier des protocoles définis par l’utilisateur
  • Enregistreur de données des impulsions délivrées et de la résistance des échantillons pour le CQ et le dépannage
  • Grande interface tactile de 7 po facile à utiliser
  • Plusieurs options d’impulsions, jusqu’à 99 impulsions séquentielles par échantillon
  • Système à haut débit disponible pour le traitement maximal simultané de 96 échantillons
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Garantie
2 ans
Spécification
À utiliser avec (application) Transfection de cellules et de tissus de mammifères ; transformation de certaines bactéries et de certains micro-organismes
À utiliser avec (équipement) Coupole de sécurité pour la cuve, support de sécurité pour la cuve, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit HT-100, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit automatique HT-200, électrodes in vivo BTX Speciality
Fréquence 50/60 Hz
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Électroporateur
Tension 5 à 3000V
Plage de tension (mode HV) 505 à 3 000 V par incréments de 5 V
Plage de tension (mode LV) 5 à 500 V par incréments de 1 V
Affichage Écran tactile couleur de 7 po
Certifications/Conformité Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Hauteur (métrique) 21,6 cm
Comprend Générateur, support, cuves avec rack, sonde, interface, oscilloscope et câbles
Température de fonctionnement (impériale) 40°F à 104°F
Plage de nombre d’impulsions 1 à 99 impulsions / échantillon
Plage de durée de l’impulsion 10 ms à 999 ms
Température de fonctionnement (métrique) 4°C à 40°C
Humidité relative maximum de 80 % d’humidité en fonctionnement à 25 °C
Puissance 35 W (état inactif), 350 W (impulsion)
Poids (impériale) 16 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Largeur (impériale) 11,25 in
Largeur (métrique) 28,6 cm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA
Stérilité Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Type de connexion Câbles banane
Charging Time BT : < 7 s, HT : <4 s
Interface Touch Screen Display, Footswitch
Pulse Form Onde carrée
Compatibilité à haut débit Yes
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic, précliniques ou cliniques.