Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets 11,5
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7226450
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17754854
Marque: Sharpsguard™ DD476OLR
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants non contaminés par des produits médicaux.
  • Le récipient écologique Sharpsguard™ 11,5 un récipient polyvalent doté d’une anse robuste pour un transport facile. Une ouverture plus large permet d’insérer facilement des articles plus volumineux.
  • Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
  • Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à nos supports mobiles et de portoirs POUDS™.
  • Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Spécification
Capacité (métrique) 9,27 L
Diamètre (métrique) externe 275 mm
Couleur Orange
Hauteur (métrique) 249 mm
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 622 g