Learn More
Sharpsguard™ Eco 7 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 7 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic
17.50€
Spécification
Capacité (métrique) | 5,80 L |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 248 mm |
Hauteur (métrique) | 207 mm |
Poids (métrique) | 447 g |
À utiliser avec (application) | Élimination par incinération |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17784844
|
Sharpsguard™
DD473OLR |
Orange |
17.50€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Sharpsguard™ eco 7 is a multi-purpose container featuring a robust pail handle for easy transportation.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely on our POUDS™ bracket range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spécification
5,80 L | |
207 mm | |
Élimination par incinération |
248 mm | |
447 g | |
Gamme de supports POUDS™ |