Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut, avec boîtes
Code produit. 12438120 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (11)
Boîtes (12)
Boîtes (13)
Boîtes (14)
Boîtes (15)
Boîtes (3)
Boîtes (5)
Boîtes (6)
Boîtes (7)
Boîtes (8)
Boîtes (9)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12438120
Marque: Tenak™ TE11514B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ECO AluRack s’adapte à n’importe quel congélateur-coffre et peut être utilisé avec toutes les cryoboîtes standard.
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Comprend Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Description Résistantes à l’eau de mer
Capacité Boîtes (11)
Matériau Aluminium
Positions 11
À utiliser avec (équipement) Congélateurs-coffre
Dimensions (L x l x H) 140 x 140 x 610 mm
Hauteur (métrique) 50 mm (boîte)